Documentos
472735
Sigma-Aldrich
N-[(S)-(+)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanine
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH2CH(CO2C2H5)NHCH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
279.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +28°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
150-152 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
chave InChI
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3