366412
N-Benzyl-N-methylethanolamine
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
95-105 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
chave InChI
WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?