Documentos Principais
468509
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
181.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pb
127-128 °C/1 mmHg (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
chave InChI
CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)