Ensaio
98%
forma
powder
pb
137-138 °C/11 mmHg (lit.)
pf
110-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12/h1-4H
chave InChI
NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 5,6-dimethyl-2-[(4-nitrophenyl)amino]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
- 4,5-dimethyl-2-substituted carbamothioylaminothiophene-3-carboxamides
- acyclic triazene or zwitterionic dihydropyrimidinium imidothiolate derivatives
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves