Ensaio
97%
forma
solid
pb
139 °C/14 mmHg (lit.)
pf
35-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-2-4-9(5-3-8)10-6-11/h2-5H,1H3
chave InChI
MOZSVHZOUDIZMF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl phenyl acetate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3