487384
4-(Dimethylamino)phenyl isocyanate
97%
Sinônimo(s):
(4-Isocyanatophenyl)dimethylamine, 4-(Dimethylamino)-4-isocyanatobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)phenyl isocyanate, 4-Dimethylamino-1-isocyanatobenzene, 4-Isocyanato-N,N-dimethylbenzenamine, 4-N,N-Dimethyl-phenylisocyanate, p-Dimethylaminophenyl isocyanate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
p.e.
66 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
36-40 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-11(2)9-5-3-8(4-6-9)10-7-12/h3-6H,1-2H3
chave InChI
YZEHDFBYSOKBED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?