Documentos Principais
467006
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-fluorobenzene
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 294,00
R$ 294,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 294,00
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
120.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 294,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
150 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
chave InChI
YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Ethynyl-2-fluorobenzene, a fluorinated benzene derivative, is a terminal alkyne.[1]
Aplicação
1-Ethynyl-2-fluorobenzene has been employed in the cross-coupling[2] of phenylacetylenes. It may be used in the preparation of 3-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-6-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydrofuro-[2,3-d]pyrimidin-2-one[3] and 4-(2-fluorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.[4]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(19), 2635-2644 (2014)
Macromolecular Chemistry and Physics, 196, 1769-1769 (1995)
Tetrahedron Letters, 35, 3689-3689 (1994)
Halophenyl furanopyrimidines as potent and selective anti-VSV agents.
McGuigan C, et al.
Antiviral Chem. Chemother., 14(3), 165-165 (2003)
Synthesis of Novel 1-Hydroxy-2-(1, 2, 3-triazol-1-yl) ethylphosphonates and 2-Hydroxy-3-(1, 2, 3-triazol-1-yl) propylphosphonates.
Glowacka IE, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 186(3), 431-449 (2011)