556432
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
Sinônimo(s):
1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzen, 1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-ethynylbenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene, 4-Ethynyl(trifluoromethyl)benzene, 4-Ethynyl-trifluorotoluene, 4-Trifluorophenylacetylene, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyne, p-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4650 (lit.)
p.e.
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h1,3-6H
chave InChI
XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?