Documentos Principais
206512
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-ethynylbenzene
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.033,00
R$ 1.033,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.033,00
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CC6H4Br
Número CAS:
Peso molecular:
181.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.033,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
64-67 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
chave InChI
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Bromo-4-ethynylbenzene was used in the synthesis of 1-bromo-4-(4′-tetrahydropyranyloxy-1′-ethynylphenyl)benzene[1].
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Long TM and Swager TM.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3407-3412 (2002)