Ensaio
97%
pf
29-32 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(C#C)c(F)c1
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)10/h1,3-5H
chave InChI
HRUJQXRGWQWYDH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges