463019
Silicon tetrafluoride
electronic grade, ≥99.99%
Sinônimo(s):
Silicon(IV) fluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
electronic grade
Ensaio
≥99.99%
forma
liquid
adequação da reação
core: silicon
Impurezas
<0.5 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Argon + oxygen (Ar + O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Methane (CH4)
<3 ppm Nitrogen (N2)
<50 ppm Hydrogen fluoride (HF)
pb
−86 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
temperatura de transição
critical temperature −14.2 °C
densidade
3.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si/c1-5(2,3)4
chave InChI
ABTOQLMXBSRXSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles