Standard warranty of one year from date of purchase.
Z148512
Aldrich® corrosive lecture-bottle gas regulator
delivery pressure 1-50 psig, CGA Inlet size 180
Sinônimo(s):
Corrosive Gas Regulator, Lecture-Bottle Regulator
Selecione um tamanho
R$ 7.639,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 7.639,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Produtos recomendados
delivery pressure measuring range
1-50 psig
Tamanho interno da CGA
180
Descrição geral
- Single-stage
- CGA inlet connection, needle valve outlet with ¼ in. NPTM connection
- Max. inlet pressure: 0-4000 psig
- Temp. range: -40 to 140°F
- 316 Stainless Steel body 1 ½ in. gauge face, PTFE seals and inner friction sleeves
- NPTF bonnet-vent (1/8 in.) connection for piping regulator to fume hood in case of diaphragm failure; order bonnet-vent tubing connectors separately
- Use with "T"-purge valves (listed separately) when regulating corrosive gases to minimize gas hydrolysis and corrosion of equipment
- Use for high-purity applications
Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer. Order spare PTFE sealing washers separately.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the warranty on this product?
1 answer-