289388
Silicon tetrachloride
99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
STC, Tetrachlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.86 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
420 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99.998% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
core: silicon
p.e.
57.6 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
chave InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Flame spray synthesis allows the scalable fabrication of many mixed oxide, salt, metal, carbon-coated metal, silica-coated metal oxide or even metal-ceramic composite nanoparticles.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.