Documentos
Z146994
Sigma-Aldrich
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 180
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 25 ea
Tamanho interno da CGA
180
Descrição geral
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.