262064
mono-Bromoborane methyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
Bromo(dimethyl sulfide)borane, Bromo(dimethyl sulfide)dihydroboron
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in methylene chloride
densidade
1.347 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
chave InChI
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Substitution reactions for synthesis of N-heterocyclic carbene boranes with boron-heteroatom bonds
- Hydroboration reactions
- Regio- and chemoselective brominative cleavage of terminal epoxides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
10 °C