Documentos Principais
298441
Sigma-Aldrich
Chloroborane methyl sulfide complex
Sinônimo(s):
Boron monochloride methyl sulfide complex, Chloro(dimethyl sulfide)dihydroboron, Monochloroborane-dimethyl sulfide, monoChloroborane methyl sulfide complex
Selecione um tamanho
50 G
R$ 2.083,00
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 2.083,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2S·BH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
110.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
C[S+](C)[BH2-]Cl
InChI
1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3
chave InChI
CUKLQTNDSCOWTI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Substitution reactions
  • Boronation reactions
  • Preparation of diborylamines
  • Preparation of unsymmetrical borafluorenes via low-temperature carbon-hydrogen activation reactions
  • Asymmetrical aldol reactions with a-chiral aldehydes
  • Addition reaction with α-pinene
Reagent for hydroboration and synthesis of chlorodialkylboranes.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)