Documentos Principais
460702
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Sinônimo(s):
THF-titanium trichloride complex, (3:1), Titanium trichloride tetrahydrofuran complex (1:3), Titanium trichloride tri(THF), Titanium trichloride tris(tetrahydrofuran), Trichlorotris(THF)titanium, Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24Cl3O3Ti
Número CAS:
Peso molecular:
370.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
pf
>250 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Ti/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
chave InChI
MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
Características e benefícios
Used for the synthesis of bimetallic titanium(III) complexes with a triple-helix structure.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rele, S.; Talukdar, S.; Banerji, A.
Tetrahedron Letters, 40, 767-767 (1999)
Talukdar, S.; Banerji, A.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3468-3468 (1998)