Documentos Principais
381985
Sigma-Aldrich
Nysted Reagent
20 wt. % suspension in THF
Sinônimo(s):
cyclo-Dibromodi-μ-methylene[μ-(tetrahydrofuran)]trizinc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12Br2OZn3
Número CAS:
Peso molecular:
456.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
slurry
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
concentração
20 wt. % suspension in THF
densidade
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1.Br[Zn]C[Zn]C[Zn]Br
InChI
1S/C4H8O.2CH2.2BrH.3Zn/c1-2-4-5-3-1;;;;;;;/h1-4H2;2*1H2;2*1H;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
chave InChI
CCTHTLJWXPUNGT-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of amphidinolide T3 using a ring-closing metathesis and asymmetric dihydroxylation strategy
  • Methylenation of carbonyl compounds
  • Olefination reactions
Useful reagent for the methylenation of ketones and α-ketols.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)