Documentos
395382
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Sinônimo(s):
Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium
About This Item
Fórmula linear:
VCl3 · 3C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
373.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
pf
265 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.3ClH.V/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3