460591
Sodium bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 806 °C)
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.999% trace metals basis
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
755 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1