450952
Lithium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium monoiodide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.999% trace metals basis
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
446 °C (lit.)
densidade
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
acessório
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.