429465
Brometo de lítio
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium monobromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
beads
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- An electrolyte additive for lithium-sulfur batteries to enhance their rate performance and cycling stability.[1]
- To prepare poly (vinyl alcohol) (PVA) fibers. The addition of LiBr improves the mechanical properties of the polymer fibers.[2]
- To fabricate a surface passivation layer for silicon solar cells to enhance photoluminescence intensity.[3]
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.