Documentos Principais
452556
Sigma-Aldrich
Ethanol-OD
99 atom % D
Sinônimo(s):
Ethan(ol-d), Ethyl alcohol-OD
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OD
Número CAS:
Peso molecular:
47.07
Beilstein:
1731246
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
Lim. expl.
3.5-15 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.5000% water
water
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
-114 °C (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Descrição geral
Ethan(ol-d) (ethanol-d, ethanol-d1) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It can be prepared by reacting tetraethylorthosilicate with deuterium oxide.[1] The hydrogen bonding in ethanol-d1 has been investigated based on Raman spectral data.[2] The far infrared (FIR) spectrum of ethanol-d1 has been studied using ab initio calculations.[3]
Aplicação
Ethan(ol-d) may be used as a source of deuterium for the deuterium exchange reaction of ethyl acetoacetate.[4]
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
A quantitative Raman spectroscopic investigation of hydrogen-bonding in ethanol and ethanol-d1.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy.
Edwards HGM, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 45(11), 1165-1171 (1989)
Ab initio determination of the far infrared spectra of some isotopic varieties of ethanol.
Senent ML, et al.
J. Chem. Phys. , 112(13), 5809-5819 (2000)
Deuterium Exchange in Ethyl Acetoacetate: An Undergraduate GC-MS Experiment.
Heinson CD, et al.
Journal of Chemical Education, 82(5), 787-787 (2005)
Synthesis of ethanol-d.
Pasto DJ and Meyer GR.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1257-1257 (1968)