Documentos Principais
1.03424
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido-d6
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinônimo(s):
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Dimetilsulfóxido hexadeuterado
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número do índice EC:
218-617-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
potência
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
42 %
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
pf
20.2 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
densidade
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Aplicação
  • Modelagem computadorizada de adsorção em uma superfície de carvão ativado.: Este estudo usa modelagem computacional para simular processos de adsorção, em que o dimetilsulfóxido-d₆ é provavelmente usado como solvente-modelo para analisar interações no nível molecular (Wurster et al., 1994).
  • Efeitos do solvente na conformação do ciclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-). Um estudo de espectroscopia de RMN e modelagem molecular.: Investiga como solventes como o dimetilsulfóxido-d₆ influenciam as conformações peptídicas, melhorando nossa compreensão do comportamento peptídico em diferentes ambientes químicos (Gonnella et al., 1994).
  • Papel do domínio NH2 terminal da angiotensina II (ANG II) e da [Sar1]angiotensina II na conformação e atividade. Evidência de RMN para agrupamento de anel aromático e dobramento da esqueleto peptídeo em comparação com [des-1,2,3]angiotensina II.: Discute os aspectos estruturais e funcionais da angiotensina II com dimetilsulfóxido-d₆ como solvente para facilitar a análise da RMN, fornecendo percepções sobre as relações estrutura-atividade peptídicas (Matsoukas et al., 1994).
  • Análogos do lactâmico cíclico de Ac-[Nle4]alpha-MSH4-11-NH2.: Concentra-se em análogos lactâmicos cíclicos usando dimetilsulfóxido-d₆ em estudos de RMN para investigar conformações moleculares, contribuindo para a pesquisa química de peptídeos (Sugg et al., 1988).
  • Estudo de RMN de um fator tímico que diferencia linfócitos. Uma investigação dos complexos Zn(II) não apeptídeo (timulina).: Utiliza dimetilsulfóxido-d₆ em estudos detalhados de RMN para explorar as interações dos complexos metal-peptídeos, que são cruciais para compreender a conformação bioativa e a função dos peptídeos na bioquímica analítica (Cung et al., 1988).
Nota de análise
Grau de deuteração: ≥ 99,80%
Água (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030%
Teste de desempenho (espectro de RMN): passa no teste
Água (RMN, H₂O): ≤ 0,020%
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf