E47808
Ethyl pyruvate
98%
Sinônimo(s):
2-Oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate, Ethyl methylglyoxylate, Methyl ethoxycarbonyl ketone
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
pb
144 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
chave InChI
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup