5.38256
IDO Inhibitor
Sinônimo(s):
IDO Inhibitor, 4-Amino-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-Nʹ-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide, IDOi, Indoleamine 2,3-Dioxygenase Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
IDO
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3