Documentos Principais
451916
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
90 atom % 34S
About This Item
Fórmula linear:
34S
Número CAS:
Peso molecular:
33.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
90 atom % 34S
Nível de qualidade
pf
119 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
chave InChI
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Sulfur powder, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
414980
Sulfur
Carbon-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
277207
Carbon-13C