Documentos
718882
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate-34S
90 atom % 34S, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Na234SO4
Peso molecular:
143.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
90 atom % 34S
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
crystals
pf
884 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-LWXNFOOJSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1