Documentos Principais
753572
Sigma-Aldrich
Sodium sulfite-34S
90 atom % 34S, 95% (CP)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 8.895,00
R$ 8.895,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 8.895,00
About This Item
Fórmula linear:
Na234SO3
Peso molecular:
127.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 8.895,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
90 atom % 34S
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2/i;;4+2
chave InChI
GEHJYWRUCIMESM-FRWSWXKJSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaojun Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(12), 3129-3134 (2015-03-11)
A highly selective and sensitive method was developed for the determination of tetrodotoxin (TTX) in marine organisms by immunoaffinity chromatography (IAC) purification coupled with ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). An IAC column was prepared and used to