Documentos
719358
Sigma-Aldrich
Sulfur-33S
99 atom %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
33S
Peso molecular:
32.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141912
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom %
forma
solid
pf
119 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[33S]
InChI
1S/S/i1+1
chave InChI
NINIDFKCEFEMDL-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3