Documentos Principais
451266
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Scandium chloride, Scandium trichloride
About This Item
Fórmula linear:
ScCl3
Número CAS:
Peso molecular:
151.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: scandium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pf
960 °C (lit.)
densidade
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tatejwa, K. et al.
Kidorui, 26, 74-74 (1995)
Chem. Abstr., 123, 269239x-269239x (1995)
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.