451363
Yttrium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Yttrium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: yttrium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pf
721 °C (lit.)
densidade
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- Efficient sky-blue perovskite light-emitting diodes via photoluminescence enhancement: This study demonstrates how adding yttrium (III) chloride to a perovskite mixture enhances photoluminescence quantum efficiency, significantly improving the performance of perovskite light-emitting diodes (Wang et al., 2019).
- Yttrium complexation and hydration in chloride-rich hydrothermal fluids: A combined study using molecular dynamics and X-ray absorption spectroscopy to understand yttrium′s complexation and hydration in chloride-rich hydrothermal environments (Guan et al., 2020).
Características e benefícios
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.