Documentos Principais
432105
Sigma-Aldrich
Scandium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Scandium trifluoride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.136,00
R$ 2.136,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.136,00
About This Item
Fórmula linear:
ScF3
Número CAS:
Peso molecular:
101.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.136,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: scandium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
F[Sc](F)F
InChI
1S/3FH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
OEKDNFRQVZLFBZ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.