464317
Yttrium(III) chloride hexahydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Yttrium trichloride hexahydrate
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pf
100 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Y/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
chave InChI
IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a precursor to synthesize Y2O3–MgO nanocomposites via sol-gel processing.
- To prepare finely dispersed yttrium-aluminum garnet (YAG) powder for laser ceramics.
- As an additive to enhance the catalytic performance of activated carbon-supported Au catalyst (Au/AC).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.