Documentos Principais
307858
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride hydrate
99.9%
Sinônimo(s):
Scandium trichloride hydrate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.231,00
R$ 1.231,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.231,00
About This Item
Fórmula linear:
ScCl3·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
151.31 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.231,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.9%
Formulário
solid
composição
Degree of hydration, 5-7
adequação da reação
core: scandium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Catalyst for:
  • Prins cyclization reactions
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated