Documentos
325899
Sigma-Aldrich
Scandium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Acetic acid scandium hydrate, Scandium acetate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO2)3Sc · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
222.09 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder, crystals or chunks
adequação da reação
core: scandium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[Sc](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Sc/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
WAUFOVXMMKWBAE-UHFFFAOYSA-K
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3