Documentos Principais
445584
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
Sinônimo(s):
(S)-[2,2-Dimethyl-5-oxodioxolan-4-yl]acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
174.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]23/D +3.7°, c = 1 in chloroform
pf
105-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
chave InChI
IDQOCLIWDMZKBZ-BYPYZUCNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)