Documentos Principais
444413
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valinol
96%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.625,00
R$ 1.625,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.625,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
203.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.625,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
208 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
chave InChI
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Aplicação
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids.[1][2] Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines.[3] Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.[4]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)