Documentos
284483
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
98%
Sinônimo(s):
D-Valinol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
103.16
Beilstein:
1719138
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
pf
35-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
chave InChI
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3