Documentos Principais
469513
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, N-Boc-L-alaninol, Boc-L-alaninol
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.214,00
R$ 1.214,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.214,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Beilstein:
3648840
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.214,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −11°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
pf
59-62 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
chave InChI
PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)