432504
Sodium amide
95%
Sinônimo(s):
Sodamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
400 °C (lit.)
pf
210 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
chave InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Allylic amines and amides
Antibacterials
Reagent for:
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
- production of a hydrogen storage system
- adsorption of CO2
- fabrication of fuel cell
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges