Documentos Principais
B77401
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-phenylpropane
96%
Sinônimo(s):
(2-Bromopropyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(Br)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
199.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
chave InChI
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)