Documentos Principais
769525
Sigma-Aldrich
Yttrium fluoride
granular, ≤1 mm
Sinônimo(s):
Yttrium(III) fluoride
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.096,00
R$ 1.096,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.096,00
About This Item
Fórmula linear:
YF3
Número CAS:
Peso molecular:
145.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formulário:
granular
R$ 1.096,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
Nível de qualidade
Impurezas
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
≤0.2% O (Oxygen)
tamanho de partícula
≤1 mm
<1 mm, coeff var ≥90%
densidade
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Mn: ≤0.001%
Pb: ≤0.1%
cadeia de caracteres SMILES
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Fluorides of rare earths find applications in anti-reflective coatings. They are also used in synthesis of luminescent bio-imaging probes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemical processing for inorganic fluoride and oxyfluoride materials having optical functions
Fujihara, S. and Tokumo, K.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(12), 1106-1110 (2009)
Dual-Modality in Vivo Imaging Using Rare-Earth Nanocrystals With Near-Infrared to Near-Infrared (NIR-to-NIR) Upconversion Luminescence and Magnetic Resonance Properties
Zhou, J., et al.
Biomaterials, 31(12), 3287-3295 (2010)