Documentos Principais
381292
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
powder, 99.8% trace metals basis
Sinônimo(s):
Antimony trifluoride, Trifluorostibine
About This Item
Fórmula linear:
SbF3
Número CAS:
Peso molecular:
178.76
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.8% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: antimony
Impurezas
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
235 °C (dec.) (lit.)
densidade
4.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Sb](F)F
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
  • Structure and Properties of the Molecular Complex of Antimony(III) Fluoride with γ-Glycine: The paper details the structural type and properties of the antimony(III) fluoride complex with γ-glycine, contributing to the understanding of complexation behavior in these systems (Voit et al., 2019).
  • Crystal Structure and Ion Mobility in the Antimony(III) Fluoride Complex with Glycine: The study investigates the synthesis and ion mobility in antimony(III) fluoride complex with glycine, contributing to the field of coordination chemistry (Makarenko et al., 2018).
Outras notas
Contains lead
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3