475122
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pb
70-74 °C/1 mmHg (lit.)
pf
36-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1nccn1C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-2-6-5(7)4-8/h2-4H,1H3
chave InChI
UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Schiff bases
- ligand N,N-dimethyl-N′-(1-methylimidazole-2-ylmethyl)-ethylenediamine
- [(bis(1-methylimidazol-2-yl)methyl)(2-(pyridyl-2-yl)ethyl)amine]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup