427373
1,8-Diisocyanatooctane
98%
Sinônimo(s):
Octamethylene diisocyanate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
pb
156 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C10H16N2O2/c13-9-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-10-14/h1-8H2
chave InChI
QUPKOUOXSNGVLB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup