371130
1,4-Diisocyanatobutane
97.0%
Sinônimo(s):
Tetramethylene diisocyanate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97.0%
Formulário
liquid
p.e.
102-104 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
chave InChI
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tissue engineering -As a precursor to synthesize polyurethane composites which can be used as 3D scaffolds for tissue engineering,
Contact lenses- As a cross-linking agent to prepare inorganic-organic hydrogel contact lenses for high refractive index ocular refractive correction biomaterial,
Controlled drug delivery- As a chain extender to synthesize segmented polyurethanes for redox-sensitive controlled drug release systems.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?