433497
Poly(propylene glycol), tolylene 2,4-diisocyanate terminated
average Mn ~2,300 (narrow MW distribution), isocyanate ~3.6 wt. %
Sinônimo(s):
Polypropylene glycol-toluene diisocyanate copolymer, Tolylene diisocyanate-polypropylene glycol polymer
About This Item
Produtos recomendados
forma
viscous liquid
peso molecular
average Mn ~2,300 (narrow MW distribution)
degree of polymerization ~34
composição
isocyanate, ~3.6 wt. %
dureza
80 (Shore A, reacted with MOCA)
Impurezas
<0.1% residual TDI
índice de refração
n20/D 1.4742
viscosidade
≤1,700 cP(40 °C)(lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO.Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup