425583
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinônimo(s):
p-Tolyl triflate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
115 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)14-15(12,13)8(9,10)11/h2-5H,1H3
chave InChI
XXSBXVHIYGQWDV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter