480584
1-Cyclohexenyl trifluoromethanesulfonate
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pb
84-87 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
chave InChI
WVSCRRLWRRANJY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C - closed cup